Learn More
(1S,2R)-1-Phényl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-chlorhydrate de propanol ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458815 5 g 5g
15448815 1 g 1g
15468815 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34178.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1215194-05-0
Formule moléculaire C13H20ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 241.759
Numéro MDL MFCD09749874
Clé InChI PMKBLGNPWCWAAH-LOCPCMAASA-N
Synonyme 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol hydrochloride, unii-53898pkl6x, 1s,2r-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride, 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl propan-1-ol hydrochloride, c13h19no.clh, beta-methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol hydrochloride, n-pyrrolidinyl-d-norephedrine hydrochloride, unii-72qsq2q85m component, --threo-dihydro-alpha-pyrrolidinopropiophenone hydrochloride, 1s,2r---1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride
CID PubChem 44890859
Nom IUPAC (1S,2R)-1-phényl-2-pyrrolidine-1-ylpropan-1-ol;chlorhydrate
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N2CCCC2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride
Point de fusion 222°C to 224°C
Couleur Blanc à crème
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 241.76
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre