Learn More
(1S,2R)-1-Phényl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-chlorhydrate de propanol ≥97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride |
| Point de fusion | 222°C to 224°C |
| Couleur | Blanc à crème |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 241.76 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
| Forme physique | Poudre |