Learn More
(1 S,2 R)-(-)-10,2-camphorsultame, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432628 25 g 25g
11412628 1 g 1g
11422628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15897.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 94594-90-8 | C10H17NO2S | 215.311 g/mol
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam is used in the asymmetric synthesis of (S)- and (R)-N-Fmoc-S-trityl-α-methylcysteine. It is used as proton source in the synthesis of chiral α,γ-substituted γ-butyrolactones. It is also employed as a chiral probe for the optical resolution by HPLC and X-ray crystallographic determination of the absolute stereochemistry of carboxylic acids. Also used to prepare N-acryloyl derivatives which are employed as dienophiles in asymmetric Diels-Alder reactions. and for other asymmetric transformations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(1S,2R)-(-)-10,2-camphorsultam est utilisé dans la synthèse asymétrique de (S)- et (R)-N-Fmoc-S-trityl-α-méthylcystéine. Il est utilisé comme source de proton dans la synthèse des γ-butyrolactones dont le chiral α,γ a été substitué. Il est également utilisé comme sonde chirale pour la résolution optique, par la détermination cristallographique par HPLC et rayons X de la stéréochimie absolue des acides carboxyliques. Aussi utilisé pour préparer des dérivés N-acryloyl qui sont utilisés comme diénophiles dans des réactions asymétriques Diels-Alder, ainsi que pour d’autres transformations asymétriques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94594-90-8
Formule moléculaire C10H17NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 215.311
Numéro MDL MFCD00066271
Clé InChI DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Synonyme 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
CID PubChem 54579826
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Point de fusion 181°C to 186°C
Quantité 25 g
Beilstein 83811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −33° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 215.32
Pourcentage de pureté 99%