Learn More
(1S,2R,6S,7R)-4,4-diméthyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]décan-9-one, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10447782 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10447782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 362200010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
CAS 178032-63-8
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 152°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13NO3
Numéro MDL MFCD01320865
Quantité 1 g
Synonyme 1s,2r,6s,7r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 decan-9-one, 3as,4r,7s,7ar-2,2-dimethyltetrahydro-4,7-methano 1,3 dioxolo 4,5-c pyridin-6 3ah-one, 2s,7s,1r,6r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-9-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> decan-8-one, 1s,2r,6s,7r-4,4-dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-9-one, 4,7-methano-1,3-dioxolo 4,5-c pyridin-6 3ah-one,tetrahydro-2,2-dimethyl-, 3as,4r,7s,7ar
Clé InChI CSGIROCFQXHTKS-WNJXEPBRSA-N
SMILES CC1(OC2C3CC(C2O1)NC3=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 183.2
CID PubChem 10219706
Poids de la formule 183.2
Pourcentage de pureté 95%,98% e.e
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.