Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99 %
Code produit 10123391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10123391 250 mg Flacon en verre 250mg
10452461 1 g Flacon en verre 1g
10760595 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10123391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315652500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126456-43-7
Formule moléculaire C9H12NO
Poids moléculaire (g/mol) 150.20
Numéro MDL MFCD00216655
Clé InChI LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
CID PubChem 9866743
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117°C to 121°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Rotation spécifique -62
Synonyme 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Nom IUPAC (1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement