Learn More
Ester 1-monométhylique d’acide (1S,2R)-cis-4-cyclohexène-1,2-dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465720
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465720 1 g 1g
11475720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465720 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25950.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88335-93-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester is used in organic synthesis as a starting material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester 1-monométhylique de l’acide (1S,2R)-cis-4-cyclohexène-1,2-dicarboxylique est utilisé dans la synthèse organique comme matière première et intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88335-93-7
Formule moléculaire C9H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 184.19
Numéro MDL MFCD00757425,MFCD00075490
Clé InChI MYYLMIDEMAPSGH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1s,2r-1-methyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1s,2r-1-methyl cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl-1-cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s,2r-1-methylcis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 2-hydrogen 1-methyl 1s,2r-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1 r,6s-6-methoxycarbonyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1r, 2s-2-methoxycarbonylcyclohex-4-ene-1-carboxylic acid
CID PubChem 5325907
Nom IUPAC Acide (1R,6S)-6-méthoxycarbonylcyclohex-3-ène-1-carboxylique
SMILES COC(=O)C1CC=CCC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Point de fusion 64°C to 67°C
Quantité 1 g
Beilstein 5262096
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 184.19
Pourcentage de pureté 98%