Learn More
(1S,2R)-érythro-dihydro bupropion chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,2R)-erythro-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 357637-16-2 |
| Formule moléculaire | C13 H20 Cl N O . H Cl |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](NC(C)(C)C)[C@@H](O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | (1S,2R)-2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.218 |
| Poids de la formule | 277.1 |