Learn More
Acide (1S,2S)-1,2-cyclopropanedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| CAS | 14590-54-6 |
| Formule moléculaire | C5 H6 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (S,S)-(+)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (+)-(S)-1,2-trans-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (1S-trans)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-,3-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (1S,2S)-cyclopropane-1,2-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.0987 |
| Poids de la formule | 130.0266 |