Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Code produit 10319220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10319220 250 mg 250mg
10569263 1 g 1g
13418518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10319220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 21436-03-3 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21436-03-3
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00062986,MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
CID PubChem 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Specifications
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(NH2)2
Quantité 250 mg
Rotation spécifique + 25.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Nom IUPAC (1S,2S)-cyclohexane-1,2-diamine
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement