Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-diaminocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398945 5 g 5g
11308955 250 mg 250mg
11388945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14072.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Alpha Aesar (1S,2S)-(+)-1,2-diaminocyclohexane, 98 %, quantité :5 g, point d’ébullition :104°C à 110°C (40 mmHg), point de fusion :43°C à 45°C, poids moléculaire :114,192, pourcentage de pureté :98 %, Beilstein :2801645, CAS :21436-03-3, informations DOT :Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21436-03-3
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00062986,MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
CID PubChem 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Point de fusion 43°C to 45°C
Point d’ébullition 104°C to 110°C (40 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 2801645
Sensibilité Air sensitive
Rotation optique +25.5° (c=5 in 1N HCl)
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-diamine
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%