Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Code produit 13418518 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13418518 5 g 5g
10319220 250 mg 250mg
10569263 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13418518 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310220050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 21436-03-3 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21436-03-3
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00062986,MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
CID PubChem 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(NH2)2
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques +25.25 (20.00°C 589nm,c=5,1 M HCl)
Rotation spécifique + 25.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Nom IUPAC (1S,2S)-cyclohexane-1,2-diamine
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine
RUO– À des fins de recherche uniquement