Learn More
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphényl-1,2-éthanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488969 25 g 25g
11337826 250 mg 250mg
11327826 1 g 1g
15478969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15488969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12968.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29841-69-8 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine solvation agent, For synthesis of enantiopure ethylenediamines by chirality transfer (condensation with diketones followed by reductive cleavage), Co-catalyst in the Ru catalyzed enantioselective hydrogenation of aromatic ketones, Versatile ligand for the formation of metal complexes.1 Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agent de solvatation (1S,2S)-(-)-1,2-diphényl-1,2-éthanediamine, Pour la synthèse des éthylènediamines énantiopures par transfert de chiralité (condensation avec des dicétones suivie d’un clivage réducteur), Co-catalyseur dans l’hydrogénation énantiosélective catalysée par Ru de cétones aromatiques, Ligand polyvalent pour la formation de complexes métalliques.1 Utilisés dans la synthèse de troporonands chiraux qui ont un potentiel d’utilité dans la catalyse asymétrique
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29841-69-8
Formule moléculaire C14H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.296
Numéro MDL MFCD00082751
Clé InChI PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Synonyme 1s,2s---1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1s,2s-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s---1,2-diamino-1,2-diphenylethane, s,s-dpen, 1,2-ethanediamine, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, --1,2-diphenylethylenediamine, diphenylethylenediamine
CID PubChem 6931238
Nom IUPAC (1S,2S)-1,2-diphényléthane1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 3201645
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −102° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 212.3
Pourcentage de pureté 97%