Learn More
(1S,2S)-1,2-Diphényl-1,2-éthanediamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 29841-69-8 |
| Formule moléculaire | C14H16N2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | ((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (-)-Stilbenediamine, (S,S)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (S,S)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (1S,2S)-1,2-diphénylétanique-1,2-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.29 |
| Poids de la formule | 212.1313 |