Learn More
(1S,2S)-1,2-Diphényl-1,2-éthanediamine, TRC
Code produit 30380306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380306 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380306 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD487900250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 29841-69-8
Formule moléculaire C14H16N2
Quantité 250 mg
Synonyme ((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (-)-Stilbenediamine, (S,S)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (S,S)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
SMILES N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC (1S,2S)-1,2-diphénylétanique-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 212.29
Poids de la formule 212.1313