Learn More
Dihydrobromure de (1S,2S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368996 250 mg 250mg
11358996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20170.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 132747-20-7 | C5H12Br2N2 | 259.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132747-20-7
Formule moléculaire C5H12Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 259.97
Numéro MDL MFCD08272741
Clé InChI ISYQWKOXKGJREA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-+-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-2,5-diazabicylo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane,hydrobromide 1:2, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobrom, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,2s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide
CID PubChem 14612497
SMILES Br.Br.C1NC2CNC1C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Point de fusion ∽290°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 4258260
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique +22° (c=1 in Water)
Nom IUPAC 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromure
Poids de la formule 259.97
Pourcentage de pureté 98%