Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophényl)propane-1,3-diol, 96%
Code produit 10320944 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10320944 100 g Flacon en verre 100g
10598761 5 g Flacon en verre 5g
10120611 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10320944 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334801000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2964-48-9 | C₉H₁₂N₂O₄| 212,2 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2964-48-9
Formule moléculaire C9H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Numéro MDL MFCD00007359
Clé InChI OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
CID PubChem 224171
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 166°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Conditions de rotation spécifiques + 31.00 (20.00°C c=1,6N HCl)
Rotation spécifique + 31
Synonyme 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
RUO– À des fins de recherche uniquement
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.