Learn More
(1S,2S)-(+)-2-amino-1-phényl-1,3 -propanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349837 1 g 1g
11339837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042183.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Synthèse asymétrique des 2-oxazolines chirales
Asymetric synthesis of chiral 2-oxazolines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28143-91-1
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.208
Numéro MDL MFCD00004503
Clé InChI JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
CID PubChem 119881
Nom IUPAC (1S,2S)-2-amino-1-phénylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 1 g
Synonyme 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre