Learn More
(1S,2S)-(+)-2-amino-1-phényl-1,3 -propanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10798651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10798651 5 g -
10206151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10798651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181490050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 28143-91-1 | Molecular Formula: C9H13NO2 | Molecular Weight: 167.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28143-91-1
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Numéro MDL MFCD00004503
Clé InChI JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
Synonyme 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
CID PubChem 119881
Nom IUPAC (1S,2S)-2-amino-1-phénylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1, 3-propanediol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Quantité 5 g
Rotation spécifique + 35.00
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline