Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamine, ChiPros 99+ %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11353906
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11353906 1 g 1g
11363906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17018.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamine est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Les amines chirales jouent un rôle important dans la synthèse organique stéréosélective. elles sont utilisées directement comme agents de résolution, blocs de construction ou auxiliaires chiraux.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stocker sous un gaz inerte. Elle est sensible à l’air et au dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 181657-57-8
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD01075751
Clé InChI JIMSXLUBRRQALI-RYUDHWBXSA-N
CID PubChem 11908836
Nom IUPAC (1S,2S)-2-phénylméthoxycyclopentan-1-amine
SMILES C1CC(C(C1)OCC2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamine
Point de fusion 23°C
Point d’ébullition 90°C to 93°C (0.23 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Synonyme 1s,2s-1-amino-2-benzyloxycyclopentane, 1s,2s-2-benzyloxy cyclopentanamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-+-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclopentan-1-amine, 1s,25-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentanamine, 1s, 2s-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxy-cyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentyl-amine
Rotation optique +57.5° (Neat)
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté ≥99%