Learn More
(Ss)--(diphénylphosphino)--diphényléthylamine,1S,2S)-2-(diphénylphosphino)-1,2-diphényléthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975931 250 mg Flacon en verre 250mg
11985931 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434092500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1091606-67-5 | Molecular Formula: C26H24NP | Molecular Weight: 381.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1091606-67-5
Formule moléculaire C26H24NP
Poids moléculaire (g/mol) 381.46
Numéro MDL MFCD11045444
Clé InChI MIPGTOGPLXZBQX-QYRYXDJWNA-N
Synonyme 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethanamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl diphenylphosphane, 1s,2s-1,2-diphenyl-2-aminoethyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-diphenylphosphanyl-1,2-diphenylethan-1-amine, s,s-+-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, kanata purity
CID PubChem 46177587
Nom IUPAC (1S,2S)-2-diphénylphosphanyl-1,2-diphényléthanamine
SMILES N[C@H]([C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-2-(Diphenylphosphino)-1, 2-diphenylethylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 87.0°C to 93.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 381.45
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)-1,2-diphenylethylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.