Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400857 1 g 1g
11369605 5 g 5g
11379605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19065.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 134108-92-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134108-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.187
Numéro MDL MFCD00211253
Clé InChI DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
Synonyme 1s,2s-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-+-2-methoxycyclohexanol, cyclohexanol, 2-methoxy-, 1s,2s, 1alpha-2beta-methoxycyclohexanol, 1s,2s-trans-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-2-methoxycyclohexan-1-ol, 1s,2s-+-2-methoxy cyclohexanol
CID PubChem 10197706
Nom IUPAC (1S,2S)-2-méthoxycyclohexane-1-ol
SMILES COC1CCCCC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
Densité 1.015
Point d’ébullition 195°C
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Indice de réfraction 1.4595
Quantité 1 g
Beilstein 1848990
Rotation optique +56° (Neat)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%