Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10155210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10155210 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10023573 10 g Flacon en verre 10g
10033673 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10155210 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279550025
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18680-27-8
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD00077851
Clé InChI MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Synonyme 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
CID PubChem 10219606
Nom IUPAC (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
SMILES CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 60°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Beilstein 06,4145
Conditions de rotation spécifiques +8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Rotation spécifique + 8.5
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse