Learn More
(1S,2S)-Bortezomib, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,2S)-Bortezomib |
| CAS | 1132709-14-8 |
| Formule moléculaire | C19 H25 B N4 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | B-[(1S)-3-Methyl-1-[[(2S)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-boronic Acid, bortezomib diastereomer (S,S) (USP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17+/m0/s1 |
| SMILES | O=C(NC(C(=O)NC(B(O)O)CC(C)C)CC=1C=CC=CC1)C2=NC=CN=C2 |
| Nom IUPAC | acide [(1S)-3-méthyl-1-[[(2S)-3-phényl-2-(pyrazine-2-carbylamino)propanoyl]amino]amino] ] acide boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.24 |
| Poids de la formule | 384.1969 |