Learn More
Acide (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478907 1 g 1g
15439715 250 mg 250mg
15488907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15478907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52290.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21963-41-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
A series of new C2-symmetric (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxamides was synthesized from (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a synthétisé une série de nouveaux C2-symétriques (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxamides à partir de l’acide (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylique.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (presque transparent).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21963-41-7
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00151258,MFCD00001464
Clé InChI QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid
CID PubChem 75315
Nom IUPAC Acide (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone(almost transparency).
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté ≥98%