Learn More
(1S,2S)-N, N’ -Bis[2-(diphénylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine, 97 %, Alfa Aesar™
Code produit 15498306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498306 100 mg 100mg
15408316 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63445.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et asymétrique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174677-83-9
Formule moléculaire C44H44N2P2
Poids moléculaire (g/mol) 662.80
Numéro MDL MFCD17014022
Clé InChI OBHPYVNBXWUKNY-SQWPCXIINA-N
Synonyme 1s,2s-n1,n1-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n-bis 2-diphenylphosphino benzyl cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n1,n1-bis 2-diphenylphosphanyl phenyl methyl cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-bis 2-diphenylphosphino phenyl methyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-n∼1∼,n∼1∼-bis 2-diphenylphosphanyl phenyl methyl cyclohexane-1,2-diamine
CID PubChem 71463644
Nom IUPAC (1S,2S)-2-N,2-N-bis[(2-diphénylphosphanylphényl)méthyl]cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NCC1=C(C=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-N,N'-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine
Couleur Jaune
Odeur Unpleasant
Quantité 100 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 662.78
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide