Learn More
(1S,2S)-N-(p-toluènesulfonyl)-1,2-diphényléthanediamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477645 1 g 1g
11421660 5 g 5g
11431660 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27006.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 167316-27-0 | C21H23N2O2S | 367.49 g/mol
Chiral diamine ligand for cooperative metal-Bronsted acid catalyzed greener reductive amination using hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ligand chiral diamine pour l’amination réductrice coopérative métal-acide bronzé catalysée par des ions plus verts à l’aide d’hydrogène gazeux.
Solubilité
Solubilité dans l’acétonitrile chaud (presque transparent).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167316-27-0
Formule moléculaire C21H23N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 367.49
Numéro MDL MFCD03095684
Clé InChI UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-O
Synonyme 1s,2s-+-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, s,s-tsdpen, 1s,2s-+-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylene-1,2-diamine, 1s,2s---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, 1s, 2s-+-n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, s,s-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-tsdpen, s,s-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide
CID PubChem 6612782
Nom IUPAC N-[(1S,2S)-2-amino-1,2-diphényléthyl]-4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Point de fusion 127°C to 130°C
Quantité 1 g
Rotation optique +29° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 366.48