Learn More
(1S,2S)-N-(p-Toluènesulfonyl)-1,2-diphényléthanediamine, TRC
Code produit 30456193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456193 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5359305G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
CAS 167316-27-0
Formule moléculaire C21H22N2O2S
Quantité 5 g
Synonyme N-[(1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide, [S-(R*,R*)]-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, (1S,2S)-(+)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylene-1,2-diamine, (1S,2S)-(+)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(+)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, (1S,2S)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1S,2S)-N-(p-Tolylsulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, ((1S,2S)-N'-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-N-p-Toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-Tosyl-(1S,2S)-1,2-diphenylethylenediamine, N-[(1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC N-[(1S,2S)-2-amino-1,2-diphényléthyl]-4-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 366.48
Poids de la formule 366.1402