Learn More
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(méthylamino)cyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468886 25 g 25g
15448886 1 g 1g
15458886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64396.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87583-89-9 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
It is employed in the synthesis of 6-substituted 1-oxoindanoyl isoleucine conjugates and modeling studies with the coi1-jaz co-receptor complex of lima bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de conjugués de 1-isoleucine d’oxoindanoyl substitué en position 6 et dans des études de modélisation avec le complexe co-récepteur coi-1-jaz de la fève de Lima.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservez à l’écart des acides, de l’air, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87583-89-9
Formule moléculaire C8H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.246
Numéro MDL MFCD00671528
Clé InChI JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
Synonyme 1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
CID PubChem 13822957
Nom IUPAC (1S,2S)-1-N,2-N-diméthylcyclohexane-1,2-diamine
SMILES CNC1CCCCC1NC
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Point de fusion 39°C to 44°C
Couleur Marron
Densité 0.902 g/mL
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 4304824
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 142.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide