Learn More
Acide camphorique (1S,3R), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,3R)-Camphoric Acid |
| CAS | 560-09-8 |
| Formule moléculaire | C10 H16 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (1S,3R)-1,2,2-triméthylcyclopentane-1,3-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.23 |
| Poids de la formule | 200.1049 |