Learn More
Acide camphorique (1S,3R), TRC
Code produit 30347654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1659001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,3R)-Camphoric Acid
CAS 560-09-8
Formule moléculaire C10 H16 O4
Quantité 1 g
Synonyme (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (1S,3R)-1,2,2-triméthylcyclopentane-1,3-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Poids de la formule 200.1049