Learn More
Acide (1S,3R)-N-BOC-1-aminocyclopentane-3-carboxylique, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10691232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10691232 250 mg Flacon en verre 250mg
10455672 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10691232 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 361842500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 161660-94-2 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161660-94-2
Formule moléculaire C11H18NO4
Poids moléculaire (g/mol) 228.27
Numéro MDL MFCD01320858,MFCD01320857
Clé InChI RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Synonyme 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
CID PubChem 1512526
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Point de fusion 96.1°C
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC Acide (1R,3S)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentane-1-carboxylique
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229.27
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Poudre