Learn More
(1S,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tétrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-acide méthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 171596-43-3 |
| Formule moléculaire | C20H18N2O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (1S-cis)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H18N2O4/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3/t15-,18-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC2=C([C@@H](N1)C3=CC4=C(C=C3)OCO4)NC5=CC=CC=C25 |
| Nom IUPAC | méthyl (1S,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tétrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 350.37 |
| Poids de la formule | 350.1267 |