Learn More
Chlorhydrate de (1S)-4,5-diméthoxy-1-[(méthylamino)méthyl]benzocyclobutane, TRC
Code produit 30388644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388644 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388644 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD461760250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride
CAS 866783-13-3
Formule moléculaire C12 H17 N O2 . Cl H
Quantité 250 mg
Synonyme Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (7S)-, Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride, (7S)- (9CI), (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride, 1-[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]-N-methylmethanamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13-7-9-4-8-5-11(14-2)12(15-3)6-10(8)9;/h5-6,9,13H,4,7H2,1-3H3;1H/t9-;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1Cc2cc(OC)c(OC)cc12
Nom IUPAC 1-[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]-N-metilmetanamina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 243.73
Poids de la formule 243.1026