Learn More
Ester méthylique de l'acide (1S,4R)-4-[[(1,1-diméthyléthoxy)carbonyl]amino]-2-cyclopentène-1-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S,4R)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 168683-02-1 |
| Formule moléculaire | C12H19NO4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (1S-cis)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-9-6-5-8(7-9)10(14)16-4/h5-6,8-9H,7H2,1-4H3,(H,13,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H]1C[C@H](C(OC)=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | méthyl (1S,4R)-4-(tert-butoxycarbonate)amino)cyclopent-2-ène-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.28 |
| Poids de la formule | 241.13 |