Learn More
((1S,4R)-4-(2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl)methanol hemisulfate, 99%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ((1S,4R)-4-(2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl)methanol hemisulfate |
| CAS | 188062-50-2 |
| Formule moléculaire | C28H38N12O6S |
| Numéro MDL | MFCD04112763 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | NC1=NC(NC2CC2)=C3N=CN([C@H]4C=C[C@@H](CO)C4)C3=N1.O=S(O)(O)=O.NC5=NC(NC6CC6)=C7N=CN([C@H]8C=C[C@@H](CO)C8)C7=N5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 670.74 |
| Pourcentage de pureté | 99% |