Learn More
(1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10693975 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10693975 1 g Flacon en verre 1g
10597054 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10693975 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398040010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 113451-59-5 | C10H18N2O2 | 198.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113451-59-5
Formule moléculaire C10H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.26
Numéro MDL MFCD01569250
Clé InChI UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Synonyme 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
CID PubChem 11521263
Nom IUPAC (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.0°C to 76.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique -41° to -47° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 198.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane