Learn More
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyo[2.2.1] heptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394576 1 g 1g
11314586 250 mg 250mg
11304586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20131.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 113451-59-5 | C10H18N2O2 | 198.266 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, du dioxyde de carbone, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113451-59-5
Formule moléculaire C10H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.266
Numéro MDL MFCD01569250
Clé InChI UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Synonyme 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
CID PubChem 11521263
Nom IUPAC (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 1 g
Beilstein 6460311
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −44° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 198.26
Pourcentage de pureté 97%