Learn More
(1S)-(-)-bêta-pinène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424150 100 mL 100mL
11413418 500 mL -
11423418 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17818.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.238 g/mol
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique. Il est également employé dans la préparation de produits naturels, tels que le grandisol et le robustadial. Il est également utilisé comme agent de parfumant dans l’industrie cosmétique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau, 7,061 mg/l à 25°C (est). Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18172-67-3
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.238
Numéro MDL MFCD00001345
Clé InChI WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonyme --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
CID PubChem 440967
ChEBI CHEBI:28359
Nom IUPAC (1S,5S)-6,6-diméthyl-4-méthylidènebicyclo[3.1.1] heptane
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (1S)-(-)-beta-Pinene
Point de fusion -61°C
Densité 0.86
Point d’ébullition 164°C to 165°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Odeur Turpentine-like
Indice de réfraction 1.478
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2319
Beilstein 2038282
Merck Index 14,7446
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water,7.061mg/L @ 25°C (est). Soluble in alcohol,chloroform and ether.
Rotation optique −21° (Neat)
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(-)-beta-Pinene
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.