Learn More
(1S)-(+)-Acide camphre-10-sulfonique, +98 % (poids sec), eau < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473247
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473247 500 g 500g
11453247 25 g 25g
11463247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16179.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231.29 g/mol
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as stabilizer. (+)-(1S)-camphor-10-sulfonic acid being a very effective resolving agent. . Chiral polyaniline(PANI) nanofibers were synthesized via facilely potentiostatic electropolymerization method without template in the presence of(1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid(D-CSA) or(1R)-(-)camphor-10-sulfonic acid(L-CSA) as the dopant. Synthesis of QUATs derived from (1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (1S)-(+)-camphre-10-sulfonique est utilisé comme stabilisateur. L’acide (+)-(1S)-camphre-10-sulfonique est un agent de résolution très efficace. . Les nanofibres de polyaniline chirale(PANI) ont été synthétisées par la méthode d’électropolymérisation potentiostatique sans modèle en présence d’acide (1S)-(+)camphre-10-sulfonique(D-CSA) ou d’acide (1R)-(-)camphre-10-sulfonique(L-CSA) comme dopant. Synthèse de QUATs dérivés de l’acide (1S)-(+)camphre-10-sulfonique.
Solubilité
Présente une solubilité modérée dans le HCCl.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, des bases. Conserver sous un gaz sec inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3144-16-9
Formule moléculaire C10H15O4S
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Numéro MDL MFCD00064157,MFCD00074827
Clé InChI MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Synonyme 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
CID PubChem 65617
ChEBI CHEBI:55403
Nom IUPAC [(1R,4S)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonate
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Point de fusion 196°C to 200°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 2 %
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2809675
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1734
Informations sur la solubilité Exhibit moderate solubility in HCCl.
Rotation optique +20° (c=2 in Water)
Poids de la formule 232.3
Pourcentage de pureté ≥98%