Learn More
Alfa Aesar™ (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride, 97%
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride |
| CAS | 21286-54-4 |
| Formule moléculaire | C10H15ClO3S |
| Numéro MDL | MFCD00064156 |
| Quantité | 5g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 3205974 |
| Synonyme | d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride |
| Clé InChI | BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N |
| Rotation optique | +32° (c=1 in Chloroform) |
| Afficher plus |