Learn More
(1S)-Camphorsultam, TRC
Code produit 30336464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336464 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1751255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-Camphorsultam
CAS 94594-90-8
Formule moléculaire C10H17NO2S
Quantité 5 g
Synonyme (1S)-(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam, Hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N[C@@H]3C2
Nom IUPAC (5R)-10,10-dimetil-3 λ6-tia-4-azatriciclo[5.2.1.01,5]decano 3,3-dióxido
Poids moléculaire (g/mol) 215.13
Poids de la formule 215.098