Learn More
(1S)-(-)-β-pinène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10086193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10086193 250 mL Flacon en verre 250mL
10133580 1 L Flacon en verre 1L
15179183 5 L Baril métallique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10086193 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.55€
    30.65€ / 250mL
    Économisez 5.90€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18172-67-3
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00001345
Clé InChI WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonyme --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
CID PubChem 440967
ChEBI CHEBI:28359
Nom IUPAC (1S,5S)-6,6-diméthyl-4-méthylidènebicyclo[3.1.1] heptane
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau (1S)-(-)-β-Pinene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -61.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 165.0°C to 167.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4810
Quantité 250 mL
Numéro UN 2319
Beilstein 05,154
Merck Index 14,7446
Gravité spécifique 0.87
Conditions de rotation spécifiques − 19.50 (25.00°C c=neat)
Rotation spécifique -19.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Faroangivelser
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.