Learn More
(1S)-(-)-α-pinène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
250mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10103620 250 mL Flacon en verre 250mL
10011370 5 mL Flacon en verre 5mL
10041460 500 mL Flacon en verre 500mL
11924461 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10103620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131272500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.90€
    31.65€ / 250mL
    Économisez 3.25€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7785-26-4 | C10H16 | 136.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-26-4
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Clé InChI GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Synonyme --alpha-pinene, 1s,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1s---alpha-pinene, unii-tzr3gm95pr, dl-alpha-pinene, alpha-pinene,-, 1s,5s-alpha-pinene, tzr3gm95pr, 1s,5s-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1s,5s
CID PubChem 440968
ChEBI CHEBI:28660
Nom IUPAC (1S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-(-)-α-Pinene
Point de fusion -64.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8595g/mL
Point d’ébullition 155.0°C to 156.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4670
Quantité 250 mL
Beilstein 05,146
Merck Index 14,7445
Gravité spécifique 0.8595
Conditions de rotation spécifiques - 41.50 (20.00°C c=neat)
Rotation spécifique − 41.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,alcohol and ether
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1S)-(-)-alpha-Pinene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.