Learn More
Gibco™ Milieu de base d’Eagle 1X (BME), liquide
Code produit 11524476 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524476 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524476 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 41010109
 Article restreint
En stock
Milieu de base d’Eagle 1X (BME), liquide
Le milieu de culture de base Eagle (BME) est un milieu basal synthétique communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le milieu BME a été développé à l’origine par Harry Eagle pour les cellules HeLa et les fibroblastes de souris lorsqu’il fit la découverte des exigences minimales pour la croissance des cellules in vitro. Le milieu BME Gibco™ a depuis été utilisé pour d’autres lignées humaines, notamment WI-38 et MRC-5.
Le milieu BME
Gibco™ contient huit vitamines B, les dix acides aminés essentiels, ainsi que de la cystine, tyrosine et glutamine. Il existe un certain nombre de modifications du milieu BME : le milieu minimum essentiel, le milieu de Glasgow et le milieu de Eagle modifié par Dulbecco. Cette formulation du milieu BME contient des sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ BME est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu BME Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (21010-046). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu BME ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le BME nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). BME utilise un système tampon bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement à 5 à 10 % en CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu de base
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu de base d’Eagle (BME), 10 x 500 ml, liquide, indicateur rouge de phénol, faible teneur en glucose, durée de conservation de 12 mois, stocker entre 2 et 8°C, protéger de la lumière, pour la culture de cellules de mammifères