Learn More
2-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridine, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10762493
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10762493 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10762493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM05480DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS 17997-47-6
Densité 1.15g/mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C17H31NSn
Numéro MDL MFCD00052052
Quantité 1 g
Synonyme 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
Clé InChI GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Nom IUPAC tributyl(pyridin-2-yl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 368.152
CID PubChem 607784
Poids de la formule 368.15
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique