Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-[[1-[(1,4-diméthoxy-3-méthyl-2-naphtalényl)méthyl]-2-méthyl-2-propén-1-yl]thio]-acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-((1-((1,4-Dimethoxy-3-methyl-2-naphthalenyl)methyl)-2-methyl-2-propen-1-yl)thio)-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 99347-76-9 |
| Formule moléculaire | C21H26O4S |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H26O4S/c1-13(2)18(26-12-19(22)23-4)11-17-14(3)20(24-5)15-9-7-8-10-16(15)21(17)25-6/h7-10,18H,1,11-12H2,2-6H3 |
| SMILES | O=C(OC)CSC(C(=C)C)CC1=C(OC)C=2C=CC=CC2C(OC)=C1C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 374.49 |
| Poids de la formule | 374.16 |