Learn More
Acide 2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10425902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10425902 1 g 1g
10425712 250 mg 250mg
10220595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10425902 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM10833DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4865-84-3
Formule moléculaire C9H6NO3
Poids moléculaire (g/mol) 176.15
Numéro MDL MFCD02180388
Clé InChI BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
CID PubChem 301729
SMILES [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acétate
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%