Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)éthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10629315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10629315 5 g 5g
10432504 250 mg 250mg
10072414 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10629315 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50809DE
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6006-82-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00666033
Clé InChI JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
CID PubChem 2759846
Nom IUPAC 2-(1,3-benzodioxole-5-yl)éthanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%