Learn More
Isothiocyanate de 2,1,3-benzothiadiazol-5-yle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10334422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10334422 250 mg 250mg
10601673 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10334422 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09207CB
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 337508-62-0
Formule moléculaire C7H3N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 193.242
Numéro MDL MFCD02681895
Clé InChI HHDWFDQYUFKNCO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776292
Nom IUPAC 5-isothiocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2,1,3-benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-5-ylisothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-isothiocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole,5-isothiocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-5-isothiocyanate, 5-isothiocyanatobenzo c 1.2.5 thiadiazole
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%