Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbalaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10552842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10552842 250 mg 250mg
10049141 1 g 1g
10732027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10552842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09104CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5170-68-3
Formule moléculaire C7H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 164.182
Numéro MDL MFCD02681902
Clé InChI ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
CID PubChem 2776283
Nom IUPAC 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.19
Pourcentage de pureté 95%